Fontos dokumentumok
A-904
alpha-Hydroxyalprazolam-d5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCC1=NN=C2N1C3=CC=C(Cl)C=C3C(C4=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C4[2H])=NC2
InChI
1S/C17H13ClN4O/c18-12-6-7-14-13(8-12)17(11-4-2-1-3-5-11)19-9-15-20-21-16(10-23)22(14)15/h1-8,23H,9-10H2/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZURUZYHEEMDQBU-RALIUCGRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- alpha-Hydroxyalprazolam-d₅ as a mass spectrometry standard: Utilized in GC-MS for confirming urinary benzodiazepine metabolites, alpha-Hydroxyalprazolam-d₅ serves as a precise internal standard, enhancing the reliability of analytical measurements in toxicological studies (Meatherall, 1994).
- Application in benzodiazepine metabolite research: alpha-Hydroxyalprazolam-d₅ is employed in the GC/MS analysis of common benzodiazepine metabolites, specifically as a stable isotope-labeled compound for improved accuracy in quantitative toxological analysis (West and Ritz, 1993).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup