Fontos dokumentumok
A-095
Atomoxetine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CNCC[C@@H](Oc1ccccc1C)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUCXVPAZUDVVBT-UNTBIKODSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A2(6530)
Általános leírás
Alkalmazás
- Metabolic profiling of norepinephrine reuptake inhibitor atomoxetine.: This study investigates the metabolic pathways and profiles of atomoxetine, highlighting its pharmacokinetic properties. The research underscores the significance of Atomoxetine HCl solution in understanding the drug′s metabolism and its implications for ADHD treatment (MacKenzie et al., 2020).
- Using Cell Cultures for the Investigation of Treatments for Attention Deficit Hyperactivity Disorder.: This systematic review explores the use of cell cultures in studying ADHD treatments, including atomoxetine. It provides insights into the cellular mechanisms and efficacy of Atomoxetine HCl, demonstrating its role in advancing ADHD pharmacological research (Chierrito et al., 2019).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup