Fontos dokumentumok
C-218S
Supelco
Cannabinoid Mixture (Acids) - 6 Component solution
500 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile, (each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
összetétel
Cannabichromenic acid (CBCA), 500 μg/mL
Cannabidivarinic acid (CBDVA), 500 μg/mL
CBDA (Cannabidiolic acid), 500 μg/mL
CBGA (Cannabigerolic acid), 500 μg/mL
Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA), 500 μg/mL
THCA-A, 500 μg/mL
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
500 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile, (each analyte))
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
−70°C
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup