Merck
710332C
Avanti
14:0 Cardiolipin (ammonium salt)
1′,3′-bis[1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (ammonium salt), chloroform
Szinonimák:
1,1′,2,2′-tetramyristoyl cardiolipin (ammonium salt); 1,1′,2,2′-tetratetradecanoyl cardiolipin (ammonium salt); CL(1′-[14:0/14:0],3′-[14:0/14:0])
Méret kiválasztása
25 MG
38 100,00 Ft
38 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 MG
38 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C65H132N2O17P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1275.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
38 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
>99% (TLC)
Forma
solution
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (710332C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 710332C
koncentráció
10 mg/mL (710332C-25mg)
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
14:0 Cardiolipin is an acidic phospholipid.[1] Structurally, cardiolipin comprises three glycerol moieties and four acyl chains and is localized in the inner membrane of mitochondria.[2] 14:0 Cardiolipin contains four myristic acid as acyl chain.
Alkalmazás
14:0 Cardiolipin (1′,3′-bis[1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (ammonium salt)) has been used:
  • as a standard in tandem mass spectrometry[3]
  • in the preparation of membrane proximal region (MPR) of human immunodeficiency virus (HIV-1) glycoprotein 41 (gp41)-lipopeptide conjugate and liposomes[4]
  • as a component of micelle for suspending C8 ceramide substrate in ceramide kinase assay[5]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cardiolipin (CL) plays a key role in oxidative phosphorylation.[2] CL is essential for energy production and in the activation of apoptosis.[6] Deficiency of CL is associated with the development of diabetes and age-related heart failure. Anomalies associated with CL composition is observed in Barth Syndrome (BTHS).[2]
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (710332C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Ninus Simonzadeh
Journal of chromatographic science, 47(4), 304-308 (2009-05-02)
Phospholipids, such as 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DOPC), and 1,1',2,2'-tetramyristoyl cardiolipin, along with cholesterol, form liposomes in aqueous media and have been investigated at NeoPharm (Lake Bluff, IL) as drug-delivery systems. To accurately assess the effectiveness of various formulations involving the use of
Anja Stulz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(49), 16366-16376 (2019-11-12)
Most antimicrobial peptides (AMPs) and their synthetic mimics (SMAMPs) are thought to act by permeabilizing cell membranes. For antimicrobial therapy, selectivity for pathogens over mammalian cells is a key requirement. Understanding membrane selectivity is thus essential for designing AMPs and
Fang-Cheng Bi et al.
The Plant cell, 26(8), 3449-3467 (2014-08-26)
Arabidopsis thaliana plants that lack ceramide kinase, encoded by ACCELERATED CELL DEATH5 (ACD5), display spontaneous programmed cell death late in development and accumulate substrates of ACD5. Here, we compared ceramide accumulation kinetics, defense responses, ultrastructural features, and sites of reactive
Alicja Bukowska et al.
European journal of pharmacology, 869, 172875-172875 (2019-12-27)
There is growing evidence for the contribution of the activated coagulation factor X (FXa) in the development of chronic inflammatory lung diseases. Therefore, we aimed to investigate effects of exogenous FXa on mitochondrial and metabolic function as well as the
Joanna Juhaniewicz-Dębińska et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(19), 5324-5335 (2020-04-29)
Daptomycin is known as an effective antibiotic lipopeptide which shows activity against the number of Gram-positive pathogens. Its primary target is the bacterial cell membrane. However, the detailed mechanism of daptomycin action is still subject to debate. In this paper