Merck
LM1102
Avanti
17:0-20:4 PE
Avanti Research - A Croda Brand LM1102, methanol solution
Szinonimák:
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H76NO8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
754.03
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (LM1102-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand LM1102
koncentráció
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,21,23,27,29,40H,3-10,12,14-16,18,20,22,24-26,28,30-39,43H2,1-2H3,(H,46,47)/b13-1
Alkalmazás
17:0-20:4 PE or 1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine has been used as an internal standard:
  • for phospholipid extraction from mitochondria for quantitative mass spectrometry (MS) analysis
  • for lipid analysis of murine brain lipid extract using Fourier transform-ion cyclotron resonance-mass spectrometry (FT-ICR-MS)
  • for lipid quantification using liquid chromatography- mass spectrometry (LC-MS)
  • in the preparation of total lipid extracts by LC-MS
  • for ratiometric quantification of phosphoethanolamine (PE) using LC-MS
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphoethanolamine (PE) acts as a substrate for several phospholipids of the cell membrane. It is associated with the phospholipid turnover. PE is also found to prevent tumor progression.
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1102-1EA)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Di Ding et al.
Molecular neurobiology, 56(4), 2618-2639 (2018-07-28)
Neurons from the adult central nervous system (CNS) demonstrate limited mRNA transport and localized protein synthesis versus developing neurons, correlating with lower regenerative capacity. We found that deimination (posttranslational conversion of protein-bound arginine into citrulline) undergoes upregulation during early neuronal
Kallol Gupta et al.
Nature protocols, 13(5), 1106-1120 (2018-04-28)
With the recent success in determining membrane protein structures, further detailed understanding of the identity and function of the bound lipidome is essential. Using an approach that combines high-energy native mass spectrometry (HE-nMS) and solution-phase lipid profiling, this protocol can
Andreas Ullen et al.
Free radical biology & medicine, 49(11), 1655-1665 (2010-09-03)
Plasmalogens, 1-O-alk-1'-enyl-2-acyl-sn-glycerophospholipids, are significant constituents of cellular membranes and are essential for normal brain development. Plasmalogens, which contain a vinyl ether bond at the sn-1 position, are preferential targets for hypochlorous acid (HOCl), generated by myeloperoxidase (MPO) from H(2)O(2) and
Laura Montani et al.
The Journal of cell biology, 217(4), 1353-1368 (2018-02-13)
Myelination calls for a remarkable surge in cell metabolism to facilitate lipid and membrane production. Endogenous fatty acid (FA) synthesis represents a potentially critical process in myelinating glia. Using genetically modified mice, we show that Schwann cell (SC) intrinsic activity
Adilson Kleber Ferreira et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 67(6), 481-487 (2013-06-19)
Phosphoethanolamine (Pho-s) is a compound involved in phospholipid turnover, acting as a substrate for many phospholipids of the cell membranes. In a recent study, we showed that Pho-s has antitumor effect in the several tumor cells. In this study we