Fontos dokumentumok
LM1901
Avanti
17:0-20:4 PI(4)P
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1901, powder
Szinonimák:
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1901
kiszerelés
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap (LM1901-1EA))
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C46H82O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-40(48)60-38(36-58-39(47)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2)37-59-64(56,57)62-46-43(51)41(49)45(42(50)44(46)52)61-63(53,54)55;;/h11,13,17,19,21,23,27,29,38,41-46,49-52H,3-10,
Alkalmazás
- as a lipid standard in ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC/MS)
- to spike into extracts of phosphoinositides (PIPs) brain sample for mass spectrometric characterization and quantification of PIPs
- as an internal standard for lipid extraction from Drosophila retinae
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)