Merck
999973P
Avanti
16:0-18:1 Diether PG
Avanti Research - A Croda Brand 999973P, powder
Szinonimák:
1-O-hexadecanyl-2-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H84 NO8 P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
738.07
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (999973P-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 999973P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC(O)CO)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C40H81O8P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-46-40(38-48-49(43,44)47-36-39(42)35-41)37-45-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17,19,39-42H,3-16,18,20-38H2,1-2H3,(H,43,44);1H3/b19-17-;/t39?,40-;/m1./s1
Általános leírás
16:0-18:1 Diether PG (phosphoglycerol) is a class of glycerophospholipids that have hexadecane and octadecene chains attached to the sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone respectively by ether bonds.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ether linked phospholipids act as precursors for important signaling molecules. They contribute to 20 percent of the total phospholipids in humans. Pathological conditions arise due to genetic disorders affecting the synthesis of ether phospholipids. Ether glycerolipids act as membrane molecules and cellular mediators.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (999973P-10mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)