Merck
860378P
Avanti
18:1 propargyl PC
powder
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-propynyl)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H84NO8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
810.13
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
phospholipids
click reagents
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(CC#C)C)(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C46H84NO8P/c1-6-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-45(48)52-42-44(43-54-56(50,51)53-41-40-47(4,5)39-8-3)55-46(49)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-7-2/h3,21-24,44H,6-7,9-20,25-43H2,1-2,4-5H3/b23-21-,24-22-/t44-/m1/s1
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial 860378P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial 860378P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)