Fontos dokumentumok
870128P
Avanti
16:0 DBCO PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870128P, powder
Szinonimák:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-dibenzocyclooctyl
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (870128P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 870128P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCC(N1CC(C=CC=C2)=C2C#CC3=C1C=CC=C3)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available