Fontos dokumentumok
870129C
Avanti
18:1 DBCO PE
Avanti Research - A Croda Brand 870129C
Szinonimák:
18:1 DBCO PE, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-dibenzocyclooctyl
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (870129C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 870129C
koncentráció
10 mg/mL (870129C-25mg)
lipidtípus
headgroup modified lipids
click reagents
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
18:1 DBCO PE, also known as 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-dibenzocyclooctyl, is a head group modified lipid containing dibenzocyclooctyne (DBCO). It is mostly used as a click reagent.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870129C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash