Fontos dokumentumok
900142J
Avanti
PGA2
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
9-oxo-15S-hydroxy-prosta-5Z,10,13E-trien-1-oic acid, Medullin, Prostaglandin A2
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.79
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
biológiai forrás
synthetic
Teszt
>99% (TLC)
Forma
methyl acetate solution
kiszerelés
pkg of 1X5 mg (900142J-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1C=CC(=O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h4,7,12-18,21H,2-3,5-6,8-11H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,14-12+/t16-,17-,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYHXHCUNDDAEOZ-FOSBLDSVSA-N
Alkalmazás
Lipids research
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)