Fontos dokumentumok
538907
Sigma-Aldrich
Prostaglandin F
Major uterine luteolytic prostaglandin.
Szinonimák:
Prostaglandin F
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H34O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
354.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white
oldhatóság
ethanol: 100 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1C(C(C(C1)O)\C=C\C(O)CCCCC)C\C=C\CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXGPLTODNUVGFL-RTYMFESYSA-N
Általános leírás
Major uterine luteolytic prostaglandin.
Major uterine luteolytic prostaglandin. A pulmonary vasoconstrictor. Inhibits nitric oxide production by the uterine tissue and increases uterine contractility.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
A pulmonary vasoconstrictor
Product does not compete with ATP.
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
Dong, Y.L., et al. 1997. Am. J. Obstet. Gynecol. 177, 907.
Vincent, D.L., et al. 1986. Prostaglandins 31, 715.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3