Merck
900120O
Avanti
PGB1
Avanti Research - A Croda Brand 900120O
Szinonimák:
Prostaglandin B1
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H32O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
336.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (900120O-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 900120O
lipidtípus
neutral glycerides
neutral lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1C(CCCCCCC(O)=O)=C(/C=C/[C@H](CCCCC)O)CC1
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h12,14,17,21H,2-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b14-12+/t17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBHMPNRDOVPQIN-VSOYFRJCSA-N
Általános leírás
Prostaglandins are hormones present in many tissues and organs.Prostaglandin B1 (PGB1) is a ketone molecule with a five carbon ring structure. It also contains two side chains linked to its unsaturated region.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Prostaglandin B1 (PGB1) is a metabolic product of PGE1 dehydration. It is known to specifically bind to peroxisome proliferator-activated receptor-γ. By this, PGB1 mediates fat accumulation and metabolism. Oligomerization of PGB1 potentiates its anti-oxidative property.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900120O-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
General Approach to Prostanes B1 by Intermolecular Pauson-Khand Reaction: Syntheses of Methyl Esters of Prostaglandin B1 and Phytoprostanes 16-B1-PhytoP and 9-L1-PhytoP
Vazquez RA, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2013(9), 1716-1725 (2013)
Synthesis of Prostaglandin and Phytoprostane B1 Via Regioselective Intermolecular Pauson- Khand Reactions
Vazquez RA, et al.
Organic Letters, 11(14), 3104-3107 (2009)