Fontos dokumentumok
900143J
Avanti
PGB2
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
15-Hydroxy-9-oxoprosta-5,8(12),13-trienoic acid, 9-oxo-15S-hydroxy-prosta-5Z,8(12),13E-trien-1-oic acid, Prostaglandin B2
About This Item
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.79
biológiai forrás
synthetic
Teszt
>99% (TLC)
form
methyl acetate solution
kiszerelés
pkg of 1X5 mg (900143J-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\C1=C(C\C=C/CCCC(O)=O)C(=O)CC1
Alkalmazás
Lipids research
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3