CDPG-501
Cationic PEGylated Liposomes
DSPC:Chol:DSTAP:DSPE-PEG(2000) (55:30:10:5 molar ratio 10mM)
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
összetétel
Phosphate buffered saline
koncentráció
10 mM
szennyeződések
10 mol % DSTAP
30 mol % Cholesterol
5 mol % DSPE-PEG2000
55 mol % DSPC
részecskeméret
100 nm
pH
7.4
Általános leírás
Alkalmazás
Lipid-protein interactions
Tárolás és stabilitás
Liposomes are made under sterile conditions. If you need to take multiple aliquots out of the vial, it is advised to take extreme care in not contaminating the vial. It is recommended to handle the vial under a sterile hood to maintain the sterility of the product. Liposomes should never be frozen. Ice crystals that form during freezing will rupture the lipid membrane of the liposomes and change the size of liposomes particles.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)