Merck
860341P
Avanti
14:0 PC-d4
Avanti Research - A Croda Brand 860341P, powder
Szinonimák:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H68NO8PD4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
681.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (860341P-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860341P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Általános leírás
14:0 PC-d4 is a deuterated phosphocholine (PC) wherein four protons of dimyristoyl are replaced by deuterium.
Alkalmazás
14:0 PC-d4 has been used as an isotope labeled standard to spike into the unlabelled standard mixtures to generate calibration curves for evaluating the dynamic range and sensitivity of the liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860341P-10mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A reversed-phase capillary ultra-performance liquid chromatography--mass spectrometry (UPLC-MS) method for comprehensive top-down/bottom-up lipid profiling
Gao X, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 402(9) (2012)