Merck
880320C
Avanti
18:0 PEG3000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880320C
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-3000] (ammonium salt)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 2 × 4 mL (880320C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 880320C
koncentráció
25 mg/mL (880320C-200mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCC
Általános leírás
18:0 PEG3000 PE or 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-3000] is a PEGylated lipopolymer.
Alkalmazás
18:0 PEG3000 PE or 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-3000] is suitable for fabricating non-supported sensor like quartz crystal microbalance (QCM) odor sensors and in the preparation of holmium nanoparticles.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880320C-200mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Anthony J Di Pasqua et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(7), 997-1000 (2012-02-03)
Nanoparticles containing stable holmium ((165) Ho) are prepared by nanotemplate engineering and subsequently irradiated in a neutron flux to yield (166) Ho, a beta-emitting radiotherapeutic isotope. After intraperitoneal injection to mice bearing SKOV-3 ovarian tumors, significant tumor accumulation of the
Chemisorbed PEGylated lipopolymers as sensing film supports for QCM odor sensors
Wyszynski B, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 130(2), 857-863 (2008)
Chang Hyun Kim et al.
International journal of pharmaceutics, 583, 119393-119393 (2020-05-08)
Docetaxel (DTX) has poor solubility, low specificity, and severe side effects. For efficient targeting of DTX to hepsin-overexpressing SKOV3 ovarian cancer cells, PEGylated and RIPL peptide (IPLVVPLRRRRRRRRC)-conjugated nanostructured lipid carriers (PEG-RIPL-NLCs) were examined for in vitro and in vivo antitumor