511075
Platelet Activating Factor-16
≥98% (TLC), lyophilized solid, inflammation mediator, Calbiochem®
Szinonimák:
Platelet Activating Factor-16, PAF (C₁₆), 1-O-Palmityl-2-acetyl- sn-glycero-3-phosphocholine, 1-O-Hexadecyl-2-acetyl- sn-glycero-3-phosphocholine, PAF (C₁₆), 1-O-Palmityl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-O-Hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Platelet Activating Factor-16, A potent mediator of inflammation that increases vascular permeability. Activates MAP kinases and MAP kinase kinase (MEK) in CHO cells.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
ethanol: 0.5-1 mg/mL
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
MAP kinases and MAP kinase kinase (MEK)
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Mori, M., et al. 1994. Ann. N.Y. Acad. Sci.744, 107.
Pinckard, R.N., et al. 1992. J. Immunol.148, 3528.
Salari, H., et al. 1992. Biochem. Cell Biol.70, 129.
WGK
WGK 3