Merck
878126P
Avanti
C18:1 Lyso PAF
Avanti Research - A Croda Brand 878126P, powder
Szinonimák:
1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H54NO6P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
507.68
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (878126P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 878126P
lipidtípus
bioactive lipids
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C26H54NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-31-24-26(28)25-33-34(29,30)32-23-21-27(2,3)4/h12-13,26,28H,5-11,14-25H2,1-4H3/b13-12-/t26-/m1/s1
Alkalmazás
C18:1 Lyso PAF, also known as 1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine is suitable for evaluating substrate specificity of P.putida KT2440 lyPlsase.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878126P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Advances in Clinical Chemistry (2005)