Fontos dokumentumok
890870P
Avanti
16:0 TAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890870P, powder
Szinonimák:
1,2-dipalmitoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (890870P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890870P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (890870P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 890870P
lipidtípus
transfection
cationic lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C38H76NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35-36(34-39(3,4)5)43-38(41)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h36H,6-35H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)