Merck
880226P
Avanti
DSPE-PEG(5000) DBCO
Avanti Research - A Croda Brand 880226P, powder
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-n-[dibenzocycooctyl(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (880226P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 880226P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]NC(CCC(N1CC(C=CC=C2)=C2C#CC3=C1C=CC=C3)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Általános leírás
DSPE-PEG(5000) DBCO, also known as 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-n-[dibenzocyclooctyl(polyethylene glycol)-5000], belongs to a group of functionalized polyethylene glycol (PEG) lipids.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880226P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available