Fontos dokumentumok
880174P
Avanti
DSPE-PEG(400)Azide
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[Azido(polyethylene glycol)-400] (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C60H120N5O18P
Molekulatömeg:
1230.59
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.79
biológiai forrás
synthetic
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (880174P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (880174P-50MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[NH4+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880174P-10MG) ; 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880174P-50MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)