Merck
870873P
Avanti
Adipoyl-L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Adipoylcarnitine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H23NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
289.32
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.21
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 x 5 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870873P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3