Fontos dokumentumok
870855A
Avanti
3-Me-Glutaryl Carnitine
Avanti Research™ - A Croda Brand 870855A, paste
Szinonimák:
3-methylglutaryl L-carnitine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
paste
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (870855A-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 870855A
lipidtípus
bioactive lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(C)CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H23NO6/c1-9(5-11(15)16)6-13(19)20-10(7-12(17)18)8-14(2,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H-,15,16,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFCPFJNSBPQJDP-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)