Fontos dokumentumok
870868P
Avanti
Glutaryl L-Carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Glutaryl L-Carnitine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H21NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
275.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.79
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 x 5 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Cancer Research
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870868P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)