Fontos dokumentumok
870852P
Avanti
C18:1(Δ9-cis) Carnitine
Avanti Research™ - A Croda Brand 870852P, powder
Szinonimák:
oleoyl L-carnitine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (870852P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 870852P
lipidtípus
bioactive lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/b13-12-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPOLTUVFXFHAHI-SEYXRHQNSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)