Merck
870323P
Avanti
C16:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Palmitoyl L-carnitine-d9
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H36D9NO4
Molekulatömeg:
408.66
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.28
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1x1 mg (870323P-1MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870323P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3