Fontos dokumentumok
852478P
Avanti
C16(Plasm)-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1-(1Z-haxadecenyl)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H82NO7P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
744.08
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.21
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (852478P-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
lipidomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
C16(Plasm)-18:1 PC, also known as 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, is a phosphatidylcholine (PC), which is a type of phospholipid. Phospholipids are major components of cell membranes and play vital roles in membrane structure and function.
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)