Fontos dokumentumok
852758C
Avanti
C18(Plasm)-18:1 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; GPEtn(18:0p/18:1(9Z)); 110645
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1-(1Z-octadecenyl)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mL (852758C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (852758C-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
1 mg/mL (852758C-5mg)
2 mg/mL (852758C-10mg)
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)