Fontos dokumentumok
870718P
Avanti
18:0 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870718P, powder
Szinonimák:
stearoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (870718P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (870718P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 870718P
alkalmazás(ok)
lipidomics
lipidtípus
coenzymes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H70N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(48)67-23-22-41-29(47)20-21-42-37(51)34(50)39(2,3)25-60-66(57,58)63-65(55,56)59-24-28-33(62-64(52,53)54)32(49)38(61-28)46-27-45-31-35(40)43-26-44-36(31)46;;;/h26-28,32-34,38,49-50H,4-25H2,1-3H3,(H,41,47)(H,42,51)(H,55,56)(H,57,58)(H2,40,43,44)(H2,52,53,54);3*1H3/t28-,32?,33+,34+,38-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQEBLHAOCDTGBF-BMPOWUBJSA-N