Fontos dokumentumok
860854P
Avanti
C24:0 Galactosyl(β)ceramide(d18:1/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand (860854P), powder
Szinonimák:
D-galactosyl-β-1,1’-N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860854P-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand (860854P)
lipidtípus
deuterated lipids
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3