Fontos dokumentumok
860840P
Avanti
C18(2R-OH) Galactosyl(β) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860840P, powder
Szinonimák:
D-galactosyl-β1-1′-N-[2′′(R)-hydroxystearoyl]-D-erythro-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860840P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860840P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H81NO9/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(46)41(50)43-34(33-51-42-40(49)39(48)38(47)37(32-44)52-42)35(45)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h28,30,34-40,42,44-49H,3-27,29,31-33H2,1-2H3,(H,43,50)/b30-28+/t34-,35+,36+,37+,38-,39-,40+
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)