Fontos dokumentumok
860521P
Avanti
C16 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860521P, powder
Szinonimák:
D-galactosyl-β-1,1′ N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860521P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860521P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C40H77NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(43)33(32-48-40-39(47)38(46)37(45)35(31-42)49-40)41-36(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,33-35,37-40,42-43,45-47H,3-26,28,30-32H2,1-2H3,(H,41,44)/b29-27+/t33?,34-,35-,37+,38+,39-,40+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJLLLMIZEJJZTE-BUDJNAOESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3