Merck
860844P
Avanti
C18 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860844P, powder
Szinonimák:
D-galactosyl-β-1,1′-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H81 NO8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
728.09
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860844P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860844P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H81NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b31-29+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMYQEDCYNANIPI-OWWNRXNESA-N
Alkalmazás
C18 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0) or D-galactosyl- β -1,1′-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine has been used as a cerebroside standard in glycolipid isomer analysis using ultra-high resolution ion mobility spectrometry separations.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860844P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Dokumentumtár megtekintése
Roza Wojcik et al.
International journal of molecular sciences, 18(1) (2017-01-21)
Understanding the biological roles and mechanisms of lipids and glycolipids is challenging due to the vast number of possible isomers that may exist. Mass spectrometry (MS) measurements are currently the dominant approach for studying and providing detailed information on lipid