Merck
860628P
Avanti
C24 Dihydroceramide (d18:0/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860628P, powder
Szinonimák:
N-lignoceroyl-D-erythro-sphinganine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H85NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
652.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (860628P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860628P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860628P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860628P-50mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860628P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H85NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h40-41,44-45H,3-39H2,1-2H3,(H,43,46)/t40-,41+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPLYVSYSBPLDOA-WVILEFPPSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Dihydroceramide acts as a precursor for ceramide synthesis. It has an ability to induce autophagy in the perinuclear region. Dihydroceramide affects autophagic flux and enhances the formation of lipid droplets.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860628P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860628P-25mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860628P-50mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860628P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dihydroceramide is a key metabolite that regulates autophagy and promotes fibrosis in hepatic steatosis model
Lee Ah young, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 494(3-4), 460-469 (2017)