Fontos dokumentumok
860596P
Avanti
C18:1 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860596P, powder
Szinonimák:
D-galactosyl-β-1,1′-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860596P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860596P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3