Fontos dokumentumok
860871P
Avanti
C24:1 Mono-sulfo galactosyl (alpha) ceramide (d18:1/24:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860871P, powder
Szinonimák:
3-O-Sulfo-D-galactosyl-α1,1′-N-Nervonoyl-D-erythro-sphingsoine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860871P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860871P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available