Fontos dokumentumok
860592P
Avanti
24:0 SM
Avanti Research™ - A Croda Brand 860592P, powder
Szinonimák:
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (860592P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860592P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860592P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C47H95N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-22-23-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-41-47(51)48-45(44-55-56(52,53)54-43-42-49(3,4)5)46(50)40-38-36-34-32-30-28-19-17-15-13-11-9-7-2/h38,40,45-46,50H,6-37,39,41-44H2,1-5H3,(H-,48,51,52,53)/b40-38+/t45-,46+/m0/s1
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)