Merck
857137P
Avanti
18:1 BDP (S,S)
sn-[2,3-dioleoyl]-glycerol-1-phospho-sn-1′-[2′,3′-dioleoyl]-glycerol (ammonium salt), powder
Szinonimák:
110858
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C78H146NO12P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1320.97
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (857137P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 857137P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](COP(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857137P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3