Fontos dokumentumok
A-126
Supelco
7-Aminonitrazepam-D5 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H8D5N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.31
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
7-Aminonitrazepam is a major urinary metabolite of nitrazepam, a benzodiazepine used to treat insomnia and sold under the trade names Mogadon and Alodorm. This internal standard is suitable for quantitation of 7-Aminonitrazepam levels using LC/MS or GC/MS methods for urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis applications.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup