Fontos dokumentumok
Z202541
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dean-Stark trap
capacity 12 mL, joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kapacitás
12 mL
oldalkar kinyúlási távolsága
80 mm
Related Categories
Általános leírás
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents lighter than water. Each Dean-Stark trap (Ungraduated) comes standard with a 4 mm bore PTFE stopcock. The 12 mL and 25 mL traps use a 2 mm bore. Provides ample clearance with thick walled aluminum heating mantles.
Suggested flask size: 50 mL - 5 L
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)