Merck
Z742914
Alconox® detergent
1.8Kg cartons
Szinonimák:
anionic detergent, concentrated powdered detergent, general laboratory cleaner, lab detergent, low foaming detergent, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
47131800
NACRES:
NB.34
kiszerelés
pkg of 1.8 kg
pkg of 9 × 1.8 kg
gyártó/kereskedő neve
Alconox, Inc. 1104-1 (1.8 KG)
Alconox, Inc. 1104 (9 x 1.8 KG)
Általános leírás
ALCONOX® is a mixture of a homogeneous blend of sodium linear alkylaryl sulfonate, alcohol sulfate, phosphates, and carbonates.
Powdered detergent for general lab cleaning.
Tulajdonságok és előnyök
  • Concentrated and long-lasting
  • Biodegradable and readily disposable
  • Penetrating wetting power to save
  • Alternative for corrosive acids and hazardous solvents
  • Easy to rinse, doesn′t form interfering residues, and provides reliable results
Jogi információk
ALCONOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)