Merck
860066P
Avanti
Brain CPE
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Szinonimák:
Ceramide phosphoethanolamine (brain, porcine)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C38H77N2O6P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
689.00
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (860066P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860066P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C38H77N2O6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)40-36(35-46-47(43,44)45-34-33-39)37(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,36-37,41H,3-28,30,32-35,39H2,1-2H3,(H,40,42)(H,43,44)/b31-29+/t36-,37+/m0/s1
Általános leírás
Ceramide phosphoethanolamine (CPE) is a sphingolipid found in mammalian cells, bacteria and invertebrates. It is a major sphingolipid found in the cell membrane of Drosophila and Musca. A high level of CPE is observed in mammalian brain and testis and lower levels in liver and heart. CPE is a precursor for the production of sphingomyelin in the liver.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860066P-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860066P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ceramide phosphoethanolamine, an enigmatic cellular membrane sphingolipid
Panevska A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes (2019)