Merck
860067P
Avanti
24:0 CPE (d18:1/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860067P), powder
Szinonimák:
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosylphosphoethanolamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H89N2O6P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
773.16
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860067P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand (860067P)
lipidtípus
sphingolipids
deuterated lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C44H89N2O6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(48)46-42(41-52-53(49,50)51-40-39-45)43(47)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,42-43,47H,3-34,36,38-41,45H2,1-2H3,(H,46,48)(H,49,50)/b37-35+/t42-,43+/m0/s1
Kiszerelés
5mL glass amber screw cap vial (860067P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)