Merck
860615P
Avanti
Sphingosyl PE (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860615P, powder
Szinonimák:
D-erythro-sphingosyl phosphoethanolamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H43N2O5P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
422.54
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860615P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860615P-50mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860615P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C20H43N2O5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(23)19(22)18-27-28(24,25)26-17-16-21/h14-15,19-20,23H,2-13,16-18,21-22H2,1H3,(H,24,25)/b15-14+/t19-,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPQSOCLDFWBDKN-PPQGUHKJSA-N
Általános leírás
Sphingosyl PE (d18:1), also known as D-erythro-sphingosyl phosphoethanolamine (PE), structurally comprises PE(d18:1/16:0) attached to a N-16:0-sphingosyl chain.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860615P-50mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860615P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Anders Björkbom et al.
Biochimica et biophysica acta, 1798(3), 453-460 (2009-11-17)
Inositol phosphorylceramides (IPCs) are a class of anionic sphingolipids with a single inositol-phosphate head group coupled to ceramide. IPCs and more complex glycosylated IPCs have been identified in fungi, plants and protozoa but not in mammals. IPCs have also been
Handbook of lipid bilayers
Handbook of Inorganic Compounds (2013)