Fontos dokumentumok
857230P
Avanti
C18:1 LPA
1-(9Z-octadecenyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), powder
Szinonimák:
1-O-9-(Z)-octadecenyl-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt); PA(18:1(9Z)e/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (857230P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 857230P
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC.[NH4+]
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available