Fontos dokumentumok
857323P
Avanti
16:0 Cyclic LPA
1-palmitoyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder
Szinonimák:
1-hexadecanoyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt); cPA; cLPA
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (857323P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 857323P
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=P1([O-])O[C@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO1.[NH4+]
Általános leírás
Interestingly, many of these cellular responses caused by cPA oppose those of LPA despite the activation of apparently overlapping receptor populations.
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)