Fontos dokumentumok
857223P
Avanti
C16 LPA
1-O-hexadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), powder
Szinonimák:
1-hexadecyl-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt); vPA(16:0e/0:0); 110683
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (857223P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 857223P
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCC.[NH4+]
InChI
1S/C19H41O6P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-24-17-19(20)18-25-26(21,22)23;/h19-20H,2-18H2,1H3,(H2,21,22,23);1H3/t19-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZAOPXJWCUFSOL-FSRHSHDFSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)