Merck
855725C
Avanti
2-18:1 Lyso PE
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Szinonimák:
1-Hydroxy-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H46NO7P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
479.59
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
chloroform solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (855725C-10MG)
pkg of 1 × 1 mL (855725C-1MG)
pkg of 1 × 1 mL (855725C-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
1 mg/mL in chloroform (855725C-1MG)
10 mg/mL in chloroform (855725C-10MG)
5 mg/mL in chloroform (855725C-5MG)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C23H46NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(26)31-22(20-25)21-30-32(27,28)29-19-18-24/h9-10,22,25H,2-8,11-21,24H2,1H3,(H,27,28)/b10-9-/t22-/m1/s1
Általános leírás
2-18:1 Lyso PE is a lyso phosphatidylethanolamine with oleic acid substitution at sn-2 position. LPE is synthesized from phosphatidylethanolamine (PE) through the action of phospholipase A.
Alkalmazás
2-18:1 Lyso PE is suitable for use as standard, as sn-2 isomers of lyso PE for hydrophilic interaction liquid chromatography-paired with ion mobility-mass spectrometry (HILIC-IM-MS), and high performance thin-layer chromatography (HPTLC).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lyso phosphatidylethanolamine (Lyso PE) is a lipid present naturally in plants and it retards senescence in leaves, postharvest fruits and flowers. LPE has antifungal and antibacterial activity. LPE functions to induce neuronal differentiation, increases intracellular calcium, stimulates chemotactic migration and cellular invasion in cancer cells.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855725C-1MG, 855725C-5MG, and 855725C-10MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lipidomic consequences of phospholipid synthesis defects in Escherichia coli revealed by HILIC-ion mobility-mass spectrometry.
Hines KM and Xu L
Chemistry and Physics of Lipids, 219, 15-22 (2019)
Trypanosoma cruzi epimastigotes store cholesteryl esters in lipid droplets after cholesterol endocytosis.
Pereira MG, et al.
Molecular and Biochemical Parasitology, 224, 6-16 (2018)
Inhibition of phospholipase D by lysophosphatidylethanolamine, a lipid-derived senescence retardant.
Ryu SB, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94(23), 12717-12721 (1997)
Emerging lysophospholipid mediators, lysophosphatidylserine, lysophosphatidylthreonine, lysophosphatidylethanolamine and lysophosphatidylglycerol.
Makide K, et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 89(3-4), 135-139 (2009)