Merck
850399C
Avanti
24:1 (Cis) PC
1,2-dinervonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Szinonimák:
1,2-di-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(24:1(15Z)/24:1(15Z)); 110930
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C56H108NO8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
954.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850399C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 850399C
koncentráció
10 mg/mL (850399C-25mg)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C56H108NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-55(58)62-52-54(53-64-66(60,61)63-51-50-57(3,4)5)65-56(59)49-47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,54H,6-19,24-53H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t54-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REWNAIYQZZOESC-CGKZWXATSA-N
Általános leírás
Phosphatidylcholine (PC) is a zwitterionic glycerophospholipid. PC constitutes the major phospholipid in the eukaryotic membrane. Among bacteria, only 10% has PC in their membrane.
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
Alkalmazás
24:1 (Cis) PC is suitable for use as a phospholipid (PL) standard for lipid profiling of phosphatidylcholine by electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS/MS).
24:1 (Cis) PC has been used:
  • in the preparation of multivesicular liposomes (DepoFoam) formulation with protein or peptide drugs
  • in the formation of planar bilayer lipid membranes
  • for analyzing the phase transition of giant unilamellar dinervonoylphosphocholine (DNPC) vesicles by N-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol (NBD)-labelled fluorophore in confocal microscopy
Biokémiai/fiziológiai hatások
24:1 (Cis) PC is a synthetic lipid.
Phosphatidylcholine (PC) is essential for the structure and functions of eukaryotic membranes. PC is essential for very low-density lipoprotein synthesis in liver cells. PC is the substrate for sphingomyelin. PC is the major source of cell signaling molecules. PC is the structural component of many human parasites and helps in cell invasion.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850399C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
[TM="DepoFoam"] technology: a vehicle for controlled delivery of protein and peptide drugs
Ye Q, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 64(1-3), 155-166 (2000)
Observation of the main phase transition of dinervonoylphosphocholine giant liposomes by fluorescence microscopy
Metso AJ, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1713(2), 83-91 (2005)
Lipid dependence of the channel properties of a colicin E1-lipid toroidal pore
Sobko AA, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(20), 14408-14416 (2006)
Extraction and profiling of plant polar glycerol lipids
Liu Yu and Wang X
Bio-protocol (2016)
Activating and deactivating roles of lipid bilayers on the Ca2+-ATPase/phospholamban complex
Gustavsson M, et al.
Biochemistry, 50(47), 10367-10374 (2011)